Documenti fondamentali
GF15457608
Titanium-iron powder, Ti50Fe50
powder, 150micron max. particle size, alloy pre-cursor, 50g
Sinonimo/i:
TI176010
Scegli un formato
1 EA
465,00 €
465,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
465,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
465,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Stato
powder
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 154-576-08
Peso
50 g
Dimens. max. particelle
150 μm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)