Documenti fondamentali
GF14149436
Aluminum-nickel alloy, Al50Ni50
powder, 150micron max. particle size, alloy pre-cursor, 500g
Sinonimo/i:
AL116010
About This Item
Codice UNSPSC:
12352300
NACRES:
NA.23
Stato
powder (alloy pre-cursor)
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 141-494-36
Peso
500 g
Dimens. max. particelle
150 μm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)