Documenti fondamentali
GF13948959
Silicone Elastomer
sheet, thickness 2 mm, size 150 × 150 mm, tolerance +/-0.4
Sinonimo/i:
SI303200
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Stato
sheet
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 139-489-59
Misura
150 × 150 mm
Spessore
2 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)