736252
Triethyl-d15 phosphate
99 atom % D, 98% (CP)
Sinonimo/i:
Ethyl-d15 phosphate, TEP-d15
About This Item
Prodotti consigliati
Purezza isotopica
99 atom % D
Saggio
98% (CP)
Forma fisica
liquid
P. eboll.
215 °C (lit.)
Densità
1.160 g/mL at 25 °C
Spostamento di massa
M+15
Stringa SMILE
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])OP(=O)(OC([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H])OC([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C6H15O4P/c1-4-8-11(7,9-5-2)10-6-3/h4-6H2,1-3H3/i1D3,2D3,3D3,4D2,5D2,6D2
DQWPFSLDHJDLRL-NLBPYYKNSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1