Documenti fondamentali
GF12712889
Polyamide - Nylon 6
(PA 6), rod, diam. 50 mm, L 1000 mm, condition oil-filled nylon ′6′
Sinonimo/i:
AM307928
Scegli un formato
1 EA
687,00 €
687,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
687,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
687,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Stato
rod
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 127-128-89
Lunghezza
1000 mm
Diametro
50 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)