Documenti fondamentali
GF11738842
Zamak 410 - zinc/aluminum/copper/magnesium
foam, Zn 95%/Al 4%/Cu 1%/Mg, thickness 20 mm, size 150 × 150 mm, bulk density 0.33 g/cm3
Sinonimo/i:
ZN063801
About This Item
Codice UNSPSC:
12352311
NACRES:
NA.23
Saggio
≥95%
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 117-388-42
Misura
150 × 150 mm
Spessore
20 mm
Densità bulk
0.33 g/cm3
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)