Scegli un formato
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
100 μL | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 456,00 € |
Informazioni su questo articolo
456,00 €
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
human
technique(s)
ChIP: 4-30 μg, flow cytometry: 1.5 μg, immunohistochemistry: 1:1,000- 1:5,000, immunoprecipitation (IP): 2-5 μg/mg, western blot: 1:2,000-1:10,000
accession no.
P04637
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
rabbit ... p53(7157)
General description
Immunogen
Biochem/physiol Actions
Physical form
Other Notes
Disclaimer
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description - | description Powered by Bethyl Laboratories, Inc. | description Powered by Bethyl Laboratories, Inc. | description affinity isolated antibody |
| species reactivity human | species reactivity mouse, human | species reactivity human, mouse | species reactivity human, rat, mouse |
| antibody form affinity purified immunoglobulin | antibody form affinity purified immunoglobulin | antibody form affinity purified immunoglobulin | antibody form affinity isolated antibody |
| biological source rabbit | biological source rabbit | biological source rabbit | biological source rabbit |
| clone polyclonal | clone - | clone polyclonal | clone polyclonal |
| conjugate unconjugated | conjugate - | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated |
| Gene Information rabbit ... p53(7157) | Gene Information human ... TP53BP1(7158) | Gene Information rabbit ... 53BP1(7158) | Gene Information human ... TP53(7157) |
Still not finding the right product?
Provate il nostro Motore di ricerca dei prodotti per restringere le opzioni.
Classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
77-92-9
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?