Documenti fondamentali
GF10550584
Polybenzimidazole
(PBI), rod, diam. 12.7 mm, L 25 mm, black
Sinonimo/i:
BI307915
Scegli un formato
1 EA
309,00 €
309,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
309,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
309,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Stato
rod
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 105-505-84
Lunghezza
25 mm
Diametro
12.7 mm
Colore
black
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)