Documenti fondamentali
GF10418835
Polyethylene Terephthalate
(polyester, PET, PETP), monofilament, diam. 0.5 mm, L 200 m
Sinonimo/i:
ES305950
Scegli un formato
1 EA
306,00 €
306,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
306,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
306,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Stato
monofilament
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 104-188-35
Lunghezza
200 m
Diametro
0.5 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)