Documenti fondamentali
GF09100921
Polyphenylenesulfide
(PPS), film, thickness 0.1 mm, size 380 × 380 mm, natural
Sinonimo/i:
SU321100
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Stato
film
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 091-009-21
Misura
380 × 380 mm
Spessore
0.1 mm
Colore
natural
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)