Documenti fondamentali
931020
Sigma-Aldrich
9,9′-(4,4′-Sulfonylbis(4,1-phenylene))bis(3,6-dimethoxy-9H-carbazole)
≥97% (HPLC)
Sinonimo/i:
DMOC-DPS
Scegli un formato
250 MG
264,00 €
264,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 MG
264,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C40H32N2O6S
Numero CAS:
Peso molecolare:
668.76
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
NACRES:
NA.23
264,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
sublimed grade
Livello qualitativo
Saggio
≥97% (HPLC)
Banda proibita
0.21 eV (delta EST)
Perdita
0.5% TGA, > 250 °C (weight loss)
Solubilità
chloroform: soluble
toluene: soluble
Fluorescenza
λem 445 nm±10 nm in toluene
Energia dell’orbitale
HOMO 5.5 eV 
LUMO 2.45 eV 
λ
in toluene
Assorbanza UV
λ: 370 nm±5 nm Amax
Applicazioni
It is commonly used as a hole transport material in organic electronic devices such as organic light-emitting diodes (OLEDs) and organic photovoltaic (OPV) devices. DMOC-DPS exhibits high hole mobility, possesses good thermal stability.
Use as OLED Materials: TADF Materials, Blue Dopant
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)