Documenti
GF08832191
Cellulose
(regenerated cellulose), film, thickness 0.021 mm, L 0.5 m, block copolymer
Sinonimo/i:
AC321020
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Forma fisica
film
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 088-321-91
Lunghezza
0.5 m
Spessore
0.021 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 8
1 of 8
α-Cellulose powder
Sigma-Aldrich
C8002
α-Cellulose
Cellulose powder, for column chromatography
Supelco
22183
Cellulose
Cellulose acid washed, powder, for column chromatography
Supelco
22184
Cellulose