Documenti fondamentali
912999
Sigma-Aldrich
Silica dioxide- vs nanofiber
Sinonimo/i:
Nanofibrous inorganic powder structure
Scegli un formato
5 G
92,20 €
10 G
161,00 €
92,20 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
92,20 €
10 G
161,00 €
About This Item
Formula condensata:
SiO2
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352303
NACRES:
NA.23
92,20 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Stato
nanofiber
Livello qualitativo
Stringa SMILE
[Si](=O)=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Inorganic nanofibers have unique properties (i.e. high surface area, high porosity, good breathability, large surface to volume ratio, and stability) their applications include anodes and cathodes in li-ion batteries. The can additionally act as a fuel cell separator, catalyst, catalyst support, photo catalyst, gas sensors, thermal insulators, metal or ceramic nano-composites, dehumidifiers, abrasives, thermal barrier coatings, and filtration.
Pittogrammi
Health hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
STOT RE 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Domande
  1. What does the "vs" in the name of product 912999 refer to?
    1 risposta
    1. The "vs" in SiO2 VS stands for SiO2 that utilizes water glass Na2SiO3. This type of SiO2 does not have nearly as many surfaces as pure SiO2 and may contain up to 1% Na.