Documenti fondamentali
GF04419604
Alumina
sputtering target, thickness 3.15 mm, 76.2 mm diameter, purity 99.99%
Sinonimo/i:
AL609301
Scegli un formato
1 EA
653,00 €
653,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
653,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
11181511
NACRES:
NA.23
653,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
99.99%
Stato
sputtering target
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 044-196-04
Diametro
76.2 mm
76.2 mm
Spessore
3.15 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)