Documenti fondamentali
GF04376853
Palladium/Nickel
mesh, Pd 95%/Ni 5%, nominal aperture 0.20 mm, size 50 × 50 mm, wire diameter 0.076 mm
Sinonimo/i:
PJ088710
About This Item
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.23
Saggio
≥95%
Stato
mesh
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 043-768-53
Apertura nominale
0.20 mm
Misura
50 × 50 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)