Documenti fondamentali
GF03634859
Polystyrene - Cross-Linked
(PS - X - linked), rod, diam. 1.6 mm, L 500 mm
Sinonimo/i:
ST307910
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Stato
rod
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 036-348-59
Lunghezza
500 mm
Diametro
1.6 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)