GF24623108
Carbon
rod, 300mm, diameter 3.0mm, graphite, 100%
Sinonimo/i:
Activated charcoal, C 007910, Charcoal activated
About This Item
Prodotti consigliati
Tensione di vapore
<0.1 mmHg ( 20 °C)
Saggio
100%
Forma fisica
rod
Temp. autoaccensione
842 °F
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 246-231-08
Resistività
1375 μΩ-cm, 20°C (graphite)
Diametro
300 mm × 3.0 mm
Punto di fusione
3550 °C (lit.)
Stringa SMILE
[C]
InChI
1S/C
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N