GF02697228
Copper
foil, thickness 1.0 mm, size 100 × 100 mm, purity 99.9%
Sinonimo/i:
CU000747
Saggio
99.9%
Forma fisica
foil
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 026-972-28
Resistività
1.673 μΩ-cm, 20°C
Misura
100 × 100 mm
Spessore
1.0 mm
P. eboll.
2567 °C (lit.)
Punto di fusione
1083.4 °C (lit.)
Densità
8.94 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Cu]
InChI
1S/Cu
RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 2