Documenti fondamentali
GF10928752
Copper
powder, max. particle size 5 micron, weight 50 g, purity 99.8%
Sinonimo/i:
CU006022
Scegli un formato
1 EA
321,00 €
321,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
321,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
Cu
Numero CAS:
Peso molecolare:
63.55
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12141711
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
321,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
99.8%
Stato
powder
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 109-287-52
Resistività
1.673 μΩ-cm, 20°C
Peso
50 g
Dimens. max. particelle
5 μm
P. ebollizione
2567 °C (lit.)
Punto di fusione
1083.4 °C (lit.)
Densità
8.94 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Cu]
InChI
1S/Cu
RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Pittogrammi
Environment
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 6
1 of 6
Copper nanopowder, 40-60 nm particle size (SAXS), ≥99.5% trace metals basis
Sigma-Aldrich
774111
Copper
Copper powder, max. particle size 50 micron, weight 1000 g, purity 99%
GF52483664
Copper
Copper powder, 50 max. part. size (micron), weight 100 g, purity 99%
GF61543223
Copper
Copper powder, max. particle size 800 micron, weight 5 g, high purity 99.99+%
GF18255214
Copper
Copper powder, max. particle size 150 micron, weight 100 g, purity 99%
GF41668544
Copper
Copper nanopowder, 25 nm particle size (TEM)
Sigma-Aldrich
774081
Copper