Vai a
1.02703
Copper
fine powder particle size < 63 µm (> 230 mesh ASTM) EMSURE®
Sinonimo/i:
Copper
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
250 g
Spedizione prevista il29 maggio 2026daMerck S.p.A
106,00 €
1 kg
Spedizione prevista il29 maggio 2026daMerck S.p.A
257,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
Cu
Numero CAS:
Peso molecolare:
63.55
UNSPSC Code:
12141711
EC Index Number:
231-159-6
NACRES:
NA.21
MDL number:
eCl@ss:
38150101
Assay:
≥99% (complexometric)
Form:
solid
106,00 €
Spedizione prevista il29 maggio 2026Dettagli
Packaging: HDPE bottle
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
product line
EMSURE®
assay
≥99% (complexometric)
form
solid
impurities
≤0.02% Substances insoluble in nitric acid
mp
1083 °C
density
8.96 g/cm3 at 20 °C
bulk density
1290 kg/m3
cation traces
Ag: ≤0.002%, As: ≤0.0005%, Fe: ≤0.005%, Mn: ≤0.001%, P: ≤0.001%, Pb: ≤0.01%, Sb: ≤0.001%, Sn: ≤0.01%
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Cu]
InChI
1S/Cu
InChI key
RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (complexometric): ≥ 99 %
Substances insoluble in nitric acid: ≤ 0.02 %
P (phosphorus): ≤ 0.001 %
Ag (Silver): ≤ 0.002 %
As (Arsenic): ≤ 0.0005 %
Fe (Iron): ≤ 0.005 %
Mn (Manganese): ≤ 0.001 %
Pb (Lead): ≤ 0.01 %
Sb (Antimony): ≤ 0.001 %
Sn (Tin): ≤ 0.01 %
Other Notes
Replaces: CX1925-4; CX1925-2; CX1925
Legal Information
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
GF08567657GF41668544GF52483664
Copper fine powder particle size 230 mesh ASTM) EMSURE&#174;
Supelco
1.02703
Copper
Copper powder, max. particle size 150 micron, weight 200&#160;g, purity 99%
GF08567657
Copper
Copper powder, max. particle size 150 micron, weight 100&#160;g, purity 99%
GF41668544
Copper
Copper powder, max. particle size 50 micron, weight 1000&#160;g, purity 99%
GF52483664
Copper
form
solid
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥99% (complexometric)
assay
99%
assay
99%
assay
99%
Quality Level
300
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
-
mp
1083 °C
mp
1083.4 °C (lit.)
mp
1083.4 °C (lit.)
mp
1083.4 °C (lit.)
density
8.96 g/cm3 at 20 °C
density
8.94 g/mL at 25 °C (lit.)
density
8.94 g/mL at 25 °C (lit.)
density
8.94 g/mL at 25 °C (lit.)
cation traces
Ag: ≤0.002%, Fe: ≤0.005%, P: ≤0.001%, Sb: ≤0.001%, As: ≤0.0005%, Pb: ≤0.01%, Mn: ≤0.001%, Sn: ≤0.01%
cation traces
-
cation traces
-
cation traces
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Copper
Classe di stoccaggio
4.1B - Flammable solid hazardous materials
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
pictograms
Environment
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1