GF02644400
Platinum/Rhodium
wire, Pt 70%/Rh 30%, 0.025 mm diameter, length 5 m, temper as drawn
Sinonimo/i:
PT065105
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
wire
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 026-444-00
Lunghezza
5 m
Diametro
0.025 mm