Documenti fondamentali
GF01078039
Nickel-iron alloy, Ni80Fe20
100g lump, 5mm max. lump size
Sinonimo/i:
NI296100
Scegli un formato
1 EA
768,00 €
768,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
768,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
768,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Stato
lumps
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 010-780-39
Peso
100 g
Dimensione max. pezzetti
5 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)