Documenti fondamentali
GF00403962
Platinum/Rhodium
tube, Pt 90%/Rh10%, outside diameter 3.18 mm, length 50 mm, wall thickness 0.125 mm
Sinonimo/i:
PT017240
Scegli un formato
1 EA
1.270,00 €
1.270,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
1.270,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
1.270,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Stato
tubes
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 004-039-62
Lunghezza
50 mm
D.E.
3.18 mm
Spessore delle pareti
0.125 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)