The particle size for the product is 1cm3.
441872
Calcium
dendritic pieces, purified by distillation, 99.99% trace metals basis
Sinonimo/i:
Atomic calcium, Calcium element
Saggio
99.99% trace metals basis
Stato
dendritic pieces
Purificato mediante
distillation
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: reductant
Resistività
3.5 μΩ-cm, 20°C
P. ebollizione
1484 °C (lit.)
Punto di fusione
850 °C (lit.)
Densità
1.54 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Ca]
InChI
1S/Ca
OYPRJOBELJOOCE-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- Process control agent in mechanical alloying of titanium to get maximum powder yield and microstructural stability.
- A precursor to synthesize Ca8Al3 and Ca13Al14 with metallic Zintl phases and Ca6.2Mg3.8Sn with an unprecedented type of tin chain composed of square-planar tin units.
- A catalyst in the highly selective oxidation of phenols.
Accessorio
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Water-react 2
Codice della classe di stoccaggio
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
-
What is the particle size for this product?
1 risposta-