G1402
Gold colloid
~0.01% HAuCl4, ~1 A520 units/mL, 3.0-5.5 nm mean particle size (monodisperse), 5 nm particle size
Sinonimo/i:
Colloidal gold
About This Item
Prodotti consigliati
Descrizione
<0.01% tannic acid
<0.04% sodium citrate
Stato
dispersion
nanoparticles
contiene
0.02% sodium azide as preservative
Concentrazione
~0.01% HAuCl4
~1 A520 units/mL
Dimens. media particelle
3.0-5.5 nm (monodisperse)
Dimensione particelle
5 nm
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[Au]
InChI
1S/Au
PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Compatibilità
Stato fisico
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
nwg
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?