Documenti fondamentali
F4438
Sigma-Aldrich
Fmoc-Lys(Me,Boc)-OH
≥97%
Scegli un formato
1 G
1.030,00 €
1.030,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
1.030,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C27H34N2O6
Peso molecolare:
482.57
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352209
ID PubChem:
NACRES:
NA.26
1.030,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
≥97%
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
applicazioni
peptide synthesis
Gruppo funzionale
Boc
Fmoc
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CN(CCCC[C@H](NC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)C(O)=O)C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C27H34N2O6/c1-27(2,3)35-26(33)29(4)16-10-9-15-23(24(30)31)28-25(32)34-17-22-20-13-7-5-11-18(20)19-12-6-8-14-21(19)22/h5-8,11-14,22-23H,9-10,15-17H2,1-4H3,(H,28,32)(H,30,31)/t23-/m0/s1
JHMSFOFHTAYQLS-QHCPKHFHSA-N
Descrizione generale
Fmoc protected N-methylated lysine
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3