Documenti fondamentali
F5062
Sigma-Aldrich
Fmoc-Lys(Me)3-OH Chloride
≥97%, for peptide synthesis
Sinonimo/i:
Fmoc-Lys(Me3Cl)-OH, N-alpha-Fmoc-N-alpha-trimethyl-N-L-lysine · chloride
Scegli un formato
500 MG
303,00 €
2.5 G
1.060,00 €
303,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
500 MG
303,00 €
2.5 G
1.060,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C24H31ClN2O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
446.97
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352209
NACRES:
NA.26
303,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Nome del prodotto
Fmoc-Lys(Me)3-OH Chloride, ≥97%
Livello qualitativo
Saggio
≥97%
Stato
liquid
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
applicazioni
peptide synthesis
Gruppo funzionale
Fmoc
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
Cl.[N+](CCCC[C@H](N=C([O-])OCC1c2c(cccc2)c3c1cccc3)C(=O)O)(C)(C)C
InChI
1S/C24H30N2O4.ClH/c1-26(2,3)15-9-8-14-22(23(27)28)25-24(29)30-16-21-19-12-6-4-10-17(19)18-11-5-7-13-20(18)21;/h4-7,10-13,21-22H,8-9,14-16H2,1-3H3,(H-,25,27,28,29);1H/t22-;/m0./s1
XUJRNPVABVHOAJ-FTBISJDPSA-N
Descrizione generale
Fmoc protected N-trimethyl lysine
Applicazioni
Fmoc-Lys(Me)3-OH chloride is one of the common N-terminal protected reagents used in the peptide synthesis. Some of the reported examples are:
  • Synthesis of peptide linkers for monoclonal antibody-auristatin F conjugates.[1]
  • Preparation of multifunctional reagents with enhanced ionization properties for the analysis of protein modification in human cells and dynamic profiling of protein lipidation.[2]
  • Sequential peptide ligation to synthesize histone H3 containing a trimethyl lysine residue, with modified tail region.[3]
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Sequential Peptide Ligation by Combining the Cys?Pro Ester (CPE) and Thioester Methods and Its Application to the Synthesis of Histone H3 Containing a Trimethyl Lysine Residue.
Kawakami T, et al.
Bulletin of the Chemical Society of Japan, 86(6), 690-697 (2013)
Multifunctional Reagents for Quantitative Proteome?Wide Analysis of Protein Modification in Human Cells and Dynamic Profiling of Protein Lipidation During Vertebrate Development.
Broncel M, et al.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 54(20), 5948-5951 (2015)
Novel peptide linkers for highly potent antibody? auristatin conjugate.
Doronina S O, et al.
Bioconjugate Chemistry, 19(10), 1960-1963 (2008)