C105198
Cyclohexyl isocyanate
98%
Sinonimo/i:
Isocyanatocyclohexane
About This Item
Prodotti consigliati
Tensione di vapore
1.83 psi ( 20 °C)
Livello qualitativo
Saggio
98%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.455 (lit.)
P. eboll.
168-170 °C (lit.)
Densità
0.98 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
O=C=NC1CCCCC1
InChI
1S/C7H11NO/c9-6-8-7-4-2-1-3-5-7/h7H,1-5H2
KQWGXHWJMSMDJJ-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Avvertenza
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
120.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
49 °C - closed cup