Documenti
E17909
Sigma-Aldrich
S-Ethyl chlorothioformate
96%
Sinonimo/i:
(Ethylthio)carbonyl chloride
About This Item
Formula condensata:
ClCOSC2H5
Numero CAS:
Peso molecolare:
124.59
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Tensione di vapore
0.2 psi ( 20 °C)
Saggio
96%
Indice di rifrazione
n20/D 1.482 (lit.)
P. eboll.
132 °C (lit.)
Densità
1.195 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCSC(Cl)=O
InChI
1S/C3H5ClOS/c1-2-6-3(4)5/h2H2,1H3
QCMHWZUFWLOOGI-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
87.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
31 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter