Documenti fondamentali
234524
Sigma-Aldrich
O-Phenyl chlorothionoformate
99%
Sinonimo/i:
Phenyl thionochloroformate
Scegli un formato
5 G
91,30 €
91,30 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
91,30 €
About This Item
Formula condensata:
ClC(S)OC6H5
Numero CAS:
Peso molecolare:
172.63
Beilstein:
774830
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
91,30 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
99%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.581 (lit.)
P. ebollizione
81-83 °C/6 mmHg (lit.)
Densità
1.248 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
chloro
phenoxy
Stringa SMILE
ClC(=S)Oc1ccccc1
InChI
1S/C7H5ClOS/c8-7(10)9-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H
KOSYAAIZOGNATQ-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
O-Phenyl chlorothionoformate has been used in:
  • stereodirected synthesis of optically active, (−)-mintlactone[1]
  • synthesis of peptide α-thioesters having a variety of C-terminal amino acids[2]
  • synthesis of scyllo-inositol derivatives[3]
  • thionocarbonylation of unprotected thymine nucleosides[4]
  • preparation of phenoxythiocarbonyl esters of protected ribonucleosides[5][6]
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
177.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
81 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Canadian Journal of Chemistry, 71, 186-186 (1993)
Total synthesis of (-)-mintlactone.
Carda M and Marco JA.
Tetrahedron Letters, 32(38), 5191-5192 (1991)
A synthetic approach to a peptide α-thioester from an unprotected peptide through cleavage and activation of a specific peptide bond by N-acetylguanidine.
Ryo Okamoto et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 51(1), 191-196 (2011-11-19)
Synlett, 221-221 (1993)
Yedi Sun et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 16(15), 7177-7184 (2008-07-19)
scyllo-Inositol has shown promise as a potential therapeutic for Alzheimer's disease, by directly interacting with the amyloid beta (Abeta) peptide to inhibit Abeta42 fiber formation. To explore the molecular details of the inositol-Abeta42 interaction, a series of scyllo-inositol derivatives have