Documenti fondamentali
E15809
Sigma-Aldrich
Ethyl 3-oxohexanoate
98%
Sinonimo/i:
Ethyl butyrylacetate
About This Item
Formula condensata:
CH3CH2CH2COCH2COOC2H5
Numero CAS:
Peso molecolare:
158.19
Beilstein:
507689
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
98%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.427 (lit.)
P. ebollizione
104 °C/22 mmHg (lit.)
Densità
0.989 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCC(=O)CC(=O)OCC
InChI
1S/C8H14O3/c1-3-5-7(9)6-8(10)11-4-2/h3-6H2,1-2H3
KQWWVLVLVYYYDT-UHFFFAOYSA-N
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
194.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
90 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)