Documenti fondamentali
220558
Sigma-Aldrich
Ethyl 2-aminothiazole-4-acetate
99%
Scegli un formato
50 G
67,30 €
67,30 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 G
67,30 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H10N2O2S
Numero CAS:
Peso molecolare:
186.23
Beilstein:
139617
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
67,30 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
99%
Punto di fusione
92-94 °C (lit.)
Gruppo funzionale
ester
Stringa SMILE
CCOC(=O)Cc1csc(N)n1
InChI
1S/C7H10N2O2S/c1-2-11-6(10)3-5-4-12-7(8)9-5/h4H,2-3H2,1H3,(H2,8,9)
SHQNGLYXRFCPGZ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Ethyl 2-aminothiazole-4-acetate is an organic ligand and possess strong coordination ability and display diverse coordination modes due to the presence of N, O coordination atoms[1].
Applicazioni
Ethyl 2-aminothiazole-4-acetate was used in the synthesis of:
  • bis (2-aminothiazole-4-acetato)aquazinc(II)[2]
  • dichloridobis[ethyl 2-(2-amino-1, 3-thiazol-4-yl) acetate-κ2O,N3]cadmium[1]
  • novel heteroaryl-containing benzamide derivatives[3]
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
365.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
185 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Kaapjoo Park et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 22(7), 2280-2293 (2014-03-05)
Novel heteroaryl-containing benzamide derivatives were synthesized and screened using an in vitro assay measuring increases in glucose uptake and glucokinase activity stimulated by 10mM glucose in rat hepatocytes. From a library of synthesized compounds, 3-(4-methanesulfonylphenoxy)-N-[1-(2-methoxy-ethoxymethyl)-1H-pyrazol-3-yl]-5-(3-methyl pyridin-2-yl)-benzamide (19e) was identified as
Lai-Jun Zhang et al.
Acta crystallographica. Section E, Structure reports online, 68(Pt 6), m788-m789 (2012-06-22)
The asymmetric unit of the title compound, [CdCl(2)(C(7)H(10)N(2)O(2)S)(2)], contains two complex molecules with similar configurations. The Cd(II) atoms are each six-coordinated by two thiazole N and two carbonyl O atoms from the 2-(2-amino-1,3-thiazol-4-yl)acetate ligand, and by two Cl(-) anions in
Lai-Jun Zhang et al.
Acta crystallographica. Section E, Structure reports online, 65(Pt 12), m1517-m1517 (2009-01-01)
In the title compound, [Zn(C(5)H(5)N(2)O(2)S)(2)(H(2)O)], the central Zn atom (2 site symmetry) is five-coordinated by two N and three O atoms [Zn-N = 2.047 (3) Å, Zn-O = 2.099 (2) and 1.974 (4) Å] in a distorted square-pyramidal geometry. Besides one O atom from a