Documenti fondamentali
DWKCTA0250P
Azlon Hexagonal Base PMP Cylinders with Printed Graduations
class B, capacity 250 mL
Sinonimo/i:
CTA0250P
Scegli un formato
2 EA
49,90 €
49,90 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
2 EA
49,90 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121805
NACRES:
NA.54
49,90 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Caratteristiche
class B
graduated
Confezionamento
pkg of 2 ea
Produttore/marchio commerciale
Azlon CTA0250P
Capacità
250 mL
Applicazioni
Suitable for the measurement and dispensing of liquids in the laboratory
Caratteristiche e vantaggi
Calibrated to ISO 6706 and DIN 12681 class A tolerances
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)