Documenti fondamentali
DWK209628
Wheaton® Leak Resistant Bottle
capacity 250 mL, high-density polyethylene bottle, amber bottle, wide-mouth bottle, bottle diam. × H 61 mm × 125 mm, 43-410
Sinonimo/i:
209628
Scegli un formato
72 EACH
408,00 €
408,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
72 EACH
408,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.17
408,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
amber bottle
high-density polyethylene bottle
wide-mouth bottle
Confezionamento
pkg of 72 ea
Produttore/marchio commerciale
WHEATON® 209628
Diametro bottiglia × alt.
61 mm × 125 mm
Capacità
250 mL
Caratteristiche e vantaggi
Superior double seal closure for leak resistance
Note legali
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)