Documenti fondamentali
DWKCP0500P
Azlon Hexagonal Base Polypropylene Cylinders with Molded Graduations
class B, capacity 500 mL
Sinonimo/i:
CP0500P
Scegli un formato
1 EA
17,10 €
17,10 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
17,10 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121805
NACRES:
NA.54
17,10 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Caratteristiche
class B
graduated
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Azlon CP0500P
Capacità
500 mL
Applicazioni
Suitable for the measurement and dispensing of liquids in the laboratory
Caratteristiche e vantaggi
Conform to ISO 6706 with anti-suction designto prevent base sticking to wet surface
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)