Documenti fondamentali
DWKCP0100P
Azlon Hexagonal Base Polypropylene Cylinders with Molded Graduations
class B, capacity 100 mL , with +/-1mL tolerance
Sinonimo/i:
CP0100P
Scegli un formato
5 EA
40,70 €
40,70 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 EA
40,70 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121805
NACRES:
NA.54
40,70 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Caratteristiche
class B
graduated
Confezionamento
pkg of 5 ea
Produttore/marchio commerciale
Azlon CP0100P
Capacità
100 mL , with +/-1mL tolerance
Applicazioni
Suitable for the measurement and dispensing of liquids in the laboratory
Caratteristiche e vantaggi
Conform to ISO 6706 with anti-suction designto prevent base sticking to wet surface
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)