Documenti fondamentali
DWKBWH1000PN
Azlon HDPE Wide Neck Round Bottles
screw cap, capacity 1000 mL
Sinonimo/i:
BWH1000PN
Scegli un formato
5 EA
36,70 €
36,70 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 EA
36,70 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121803
NACRES:
NB.43
36,70 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
screw cap
wide-neck
Sterilità
non-sterile
Confezionamento
pkg of 5 ea
Produttore/marchio commerciale
Azlon BWH1000PN
Capacità
1000 mL
Applicazioni
Ideal for a wide range of liquid storage and sampling applications
Caratteristiche e vantaggi
Suitable for food contact applications
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)