Documenti fondamentali
DWK986562
WHEATON® liquid scintillation vial with attached foil lined PP cap, glass
lips on vial transparent borosilicate glass bottle, capacity (20 mL), screw cap
Sinonimo/i:
986562, Scintillation vial
Scegli un formato
500 EA
400,00 €
400,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
500 EA
400,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
400,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
lips on vial transparent borosilicate glass bottle
metal foil liner
white cap
Caratteristiche
with cap
Confezionamento
case of 500 ea Vials shrink-wrapped trays Screw caps in a separate sealed tray
Produttore/marchio commerciale
WHEATON® 986562
Diam. bottiglia × Alt. &Times; Prof.
(28 mm) (61 mm) (302 mm)
Capacità
(20 mL)
Raccordi
22-400 neck
22-400
Caratteristiche e vantaggi
  • High-density polyethylene bottle made of low potassium borosilicate glass or polyethylene terephthalate or high-density polyethylene contains white polypropylene screw cap
  • Background counts are consistent and low; ultraviolet transmission is high
  • Available with cap attached, caps packed separately or without cap
Note legali
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)