Documenti fondamentali
DWK63B93P
Kimble® Disposable Pasteur Pipet
L 9.0 in., soda-lime glass, Cotton-plugged
Sinonimo/i:
63B93P
About This Item
Codice UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.04
Materiali
soda-lime glass
Caratteristiche
Cotton-plugged
Confezionamento
pkg of 1000 ea
Produttore/marchio commerciale
Kimble® 63B93P
Lunghezza
9.0 in.
Applicazioni
Bacteriology, immunology, hematology, and serology
Caratteristiche e vantaggi
Removes risk of cross-contamination of high value specimens and laboratory reagents.
Note legali
KIMBLE is a registered trademark of DWK Life Sciences
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)