Documenti fondamentali
DWK374306
Wheaton® Peroxide Cured Silicone Tubing
Sinonimo/i:
374306
Scegli un formato
1 EACH
225,00 €
225,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EACH
225,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41116129
NACRES:
NB.51
225,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Descrizione
section size H 25 ft
Caratteristiche
tubulation Bulk Silicone Tubing
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
WHEATON® 374306
wall thickness × I.D.
2.3 mm × 6 mm
Descrizione generale
Tubing can be supplied in two different versions depending on customer requirements. Supplied as a complete assembly comprising of a 1.5m (5 foot) section of silicone tubing, a borosilicate glass sinker, and a polypropylene delivery nozzle or as 7.62m (25 foot) bulk lengths of tubing supplied without any fittings. All tubing is supplied with a wall thickness of 2.3mm.
Applicazioni
Research, Development and Quality Control, Pharmaceutical and Biotechnology, Food and Beverage, Waste Water and Sample Collection
Caratteristiche e vantaggi
  • Bulk tubing also available
  • Autoclavable
Note legali
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)