Documenti fondamentali
DWK258526301
DURAN® Filter funnel
glass, flask volume (175 mL), porosity 3
Sinonimo/i:
258526301
About This Item
Codice UNSPSC:
41104925
NACRES:
NB.43
Il prodotto DWK258526301 al momento non è in vendita nel tuo paese Contatta l'Assistenza Tecnica.
Materiali
glass
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
DURAN® 258526301
Diam. disco
175 mm
Diam. filtro
175 mm
Volume
(175 mL)
Dimensione pori
3 porosity
Capacità
4000 mL capacity
Note legali
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)