Documenti fondamentali
DWK213113209
Duran® Crystallizing Dish
cylinder capacity 40 mL
Sinonimo/i:
213113209
About This Item
Codice UNSPSC:
41121812
NACRES:
NB.43
Il prodotto DWK213113209 al momento non è in vendita nel tuo paese Contatta l'Assistenza Tecnica.
Descrizione
With Spout, With Print
Confezionamento
pkg of 10 ea
Produttore/marchio commerciale
DURAN® 213113209
Capacità del cilindro
40 mL
Applicazioni
heating and cooling baths, crystallization, disposal by evaporation and sand baths for microscale experiments
Note legali
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)