686336
(R)-4-Bromo-α-methylbenzyl alcohol
95%
Sinonimo/i:
(R)-1-(4-Bromophenyl)ethanol, (R)-4′-Bromo-1-phenylethanol
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
95%
Forma fisica
liquid
Attività ottica
[α]20/D +39°, c = 1 in chloroform
Indice di rifrazione
n20/D 1.569
Densità
1.322 g/mL at 25 °C
Stringa SMILE
C[C@@H](O)c1ccc(Br)cc1
InChI
1S/C8H9BrO/c1-6(10)7-2-4-8(9)5-3-7/h2-6,10H,1H3/t6-/m1/s1
XTDTYSBVMBQIBT-ZCFIWIBFSA-N
Categorie correlate
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
>230.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
> 110 °C