Documenti fondamentali
DWK211946854
Duran® Filtering Flasks
Bottle shape, WITH KECK ASSEMBLY SET
Sinonimo/i:
211946854
About This Item
Codice UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Il prodotto DWK211946854 al momento non è in vendita nel tuo paese Contatta l'Assistenza Tecnica.
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
DURAN® 211946854
Capacità
3000 mL
Applicazioni
Separations by vacuum filtration, Filtration at reduced pressure, Filtrieren, Vacuum filtration, Safe working under vacuum, Boro 3.3, PBT, PP, VMQ, EPDM
Caratteristiche e vantaggi
Vacuum resistant due to the heavy wall thickness; These filtering flasks fulfil the regulations of the equipment and product safety regulations; Fired-on, highly durable white print; Fired-on, highly durable white print;
Note legali
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)