Documenti fondamentali
DWK208925
Wheaton® Leak Resistant Bottle
capacity 30 mL, low-density polyethylene bottle, natural bottle, narrow-mouth bottle, bottle diam. × H 32 mm × 69 mm, 20-410
Sinonimo/i:
208925
Scegli un formato
72 EACH
109,00 €
109,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
72 EACH
109,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.17
109,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
low-density polyethylene bottle
narrow-mouth bottle
natural bottle
Confezionamento
pkg of 72 ea
Produttore/marchio commerciale
WHEATON® 208925
Diametro bottiglia × alt.
32 mm × 69 mm
Capacità
30 mL
Caratteristiche e vantaggi
Superior double seal closure for leak resistance
Note legali
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)