Documenti fondamentali
DWK177105
Wheaton® Ampule Snapper, Disposable, 1 And 2 Ml
Sinonimo/i:
177105
Scegli un formato
144 EACH
31,50 €
31,50 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
144 EACH
31,50 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.17
31,50 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Caratteristiche
disposable
Confezionamento
pkg of 144 ea
Produttore/marchio commerciale
WHEATON® 177105
capacity × capacity
1 mL × 2 mL
Applicazioni
Snaps Ampules
Caratteristiche e vantaggi
  • Protects against glass splinters
  • Prevents cross-contamination
  • For Ampule size 1 and 2mL
Note legali
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)