Documenti fondamentali
Z168130
Ampule breaker/collar
For 11-20 mL ampules
Scegli un formato
1000 EA
186,00 €
186,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1000 EA
186,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121807
NACRES:
NB.43
186,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Descrizione generale
How to Use:
1. Slip polyethylene breaker/ collar over top of ampule.
2. Grip bottom of ampule with one hand and breaker/collar with other.
3. Gently snap top of ampule off.
4. Discard collar and ampule top.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 4