Documenti fondamentali
DWK11-6200-S
Wheaton® Microliter Vial
Scegli un formato
100 EACH
84,80 €
84,80 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 EACH
84,80 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.11
84,80 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
V-bottom polypropylene bottom
amber borosilicate glass Type 1 vial (Silanized, with Marking Patch)
Confezionamento
pkg of 100 ea
Produttore/marchio commerciale
WHEATON® 11-6200-S
D × alt.
12 mm × 32 mm
Dimens. tappo
11 mm
Volume
2.0 mL
Applicazioni
Chromatography
Caratteristiche e vantaggi
  • Double ring finish for added closure performance.
  • Approved for LC & GC.
  • Where noted, Certified Class 10,000 clean room packed enhances data integrity.
Note legali
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Contenuto correlato
Explore our protocol for suspension primary hepatocyte cell culture. Discover our primary human hepatocytes and plating and maintenance media formulations.
Domande
  1. Does this product come with lids?
    1 risposta
    1. This product comes with a 11 mm Snap Cap.