Documenti fondamentali
DWK11-5000-S
Wheaton® Microliter Vial
Scegli un formato
100 EACH
76,70 €
76,70 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 EACH
76,70 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.11
76,70 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
flat bottom clear borosilicate glass Type 1 vial (Silanized, without marking patch)
Confezionamento
pkg of 100 ea
Produttore/marchio commerciale
WHEATON® 11-5000-S
D × alt.
12 mm × 32 mm
Dimens. tappo
11 mm
Volume
2.0 mL
Applicazioni
Chromatography
Caratteristiche e vantaggi
  • Double ring finish for added closure performance.
  • Approved for LC & GC.
  • Where noted, Certified Class 10,000 clean room packed enhances data integrity.
Note legali
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)