Documenti fondamentali
D9272
Sigma-Aldrich
N-(2,6-Diisopropylphenylcarbamoylmethyl)iminodiacetic acid
≥98%
Sinonimo/i:
N-[2-[[2,6-Bis(1-methylethyl)phenyl]amino]-2-oxoethyl]-N-(carboxymethyl)glycine, DISIDA
Scegli un formato
1 G
369,00 €
369,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
369,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C18H26N2O5
Numero CAS:
Peso molecolare:
350.41
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
369,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
≥98%
Stato
powder
Stringa SMILE
CC(C)c1cccc(C(C)C)c1NC(=O)CN(CC(O)=O)CC(O)=O
InChI
1S/C18H26N2O5/c1-11(2)13-6-5-7-14(12(3)4)18(13)19-15(21)8-20(9-16(22)23)10-17(24)25/h5-7,11-12H,8-10H2,1-4H3,(H,19,21)(H,22,23)(H,24,25)
UDUSOMRJOPCWHT-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Involved in Pharmacological studies as a ligand for identifying molecular structures for advances melanoma
Reactant involved in:
  • Synthesis of N-(2,6-diisopropylacetanilido)-iminodiacetic acid derivatives and labeling for studies of possible hepatobiliary imaging agents
  • Preparing labeled radiopharmaceuticals using a borohydride exchange resin
  • Evaluation of radiopharmaceutical for cholescintigraphy
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)